주요 문서
ENA371177906
Enamine
1,5-diphenylpentan-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.35
MDL number:
mp
39-44
Iupac Name
1,5-diphenyl-3-pentanol
Inchi Code
1S/C17H20O/c18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
InChI key
YDNNOTNUWKPRNH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107529
Melting Point
39-44
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107529
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)