주요 문서
ENA371177874
Enamine
2-bromo-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.08
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C5H5BrN2S/c6-5-8-7-4(9-5)3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChI key
ZOJLUEJDUYUPCT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107484
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107484
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)