주요 문서
ENA371177820
Enamine
4-[(4-methoxyphenyl)methyl]azetidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
MDL number:
Iupac Name
4-(4-methoxybenzyl)-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-14-10-4-2-8(3-5-10)6-9-7-11(13)12-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
BDPDLMKBUJZWAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107273
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107273
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)