주요 문서
ENA371177684
Enamine
(3-bromophenyl)(3-fluorophenyl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.14
MDL number:
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H11BrFN/c14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-8,13H,16H2
InChI key
AILANKYWKDHJDG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106891
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106891
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)