주요 문서
ENA371177590
Enamine
(3,4-dimethylphenyl)methanethiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.26
MDL number:
Iupac Name
(3,4-dimethylphenyl)methanethiol
Inchi Code
1S/C9H12S/c1-7-3-4-9(6-10)5-8(7)2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI key
ZELNMWPKGYYFIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106658
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106658
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)