주요 문서
ENA371177584
Enamine
3-methyloxan-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
MDL number:
Iupac Name
3-methyltetrahydro-2H-pyran-3-ol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-6(7)3-2-4-8-5-6/h7H,2-5H2,1H3
InChI key
JUQXHRNZEMUHEI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106642
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106642
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)