주요 문서
ENA370563639
Enamine
N-(3-methylbutyl)cyclopentanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.28
MDL number:
Iupac Name
N-isopentylcyclopentanamine
Inchi Code
1S/C10H21N/c1-9(2)7-8-11-10-5-3-4-6-10/h9-11H,3-8H2,1-2H3
InChI key
FVOLGLBAXIMDIZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32596
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32596
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)