주요 문서
ENA370563636
Enamine
2-bromo-3-methyl-1-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
327.22
MDL number:
Iupac Name
2-[4-(2-bromo-3-methylbutanoyl)-1-piperazinyl]pyrimidine
Inchi Code
1S/C13H19BrN4O/c1-10(2)11(14)12(19)17-6-8-18(9-7-17)13-15-4-3-5-16-13/h3-5,10-11H,6-9H2,1-2H3
InChI key
FQUDYUTYTPKOFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29154
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29154