주요 문서
ENA370563601
Enamine
3-fluoro-4-methoxy-N-methylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.17
MDL number:
Iupac Name
3-fluoro-4-methoxy-N-methylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5,10H,1-2H3
InChI key
PSKWYWANKQMURA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106358
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106358
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)