주요 문서
ENA370563540
Enamine
4-(3-bromophenyl)butan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.12
MDL number:
Iupac Name
4-(3-bromophenyl)-1-butanol
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c11-10-6-3-5-9(8-10)4-1-2-7-12/h3,5-6,8,12H,1-2,4,7H2
InChI key
RUJHXULZDUAFOT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106096
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106096
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)