주요 문서
ENA370563462
Enamine
methyl 2-[(2-methylpropyl)amino]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
145.2
MDL number:
Iupac Name
methyl (isobutylamino)acetate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-6(2)4-8-5-7(9)10-3/h6,8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
PHSQMNIJNHEJNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105941
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105941
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)