주요 문서
ENA370563458
Enamine
[4-methyl-2-(methylsulfanyl)phenyl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.27
MDL number:
Iupac Name
[4-methyl-2-(methylsulfanyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H13NS/c1-7-3-4-8(6-10)9(5-7)11-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
InChI key
TVOUGPNWTKSBAD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105936
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105936
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)