주요 문서
ENA370563452
Enamine
1-methoxy-4-methylpentan-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.2
MDL number:
Iupac Name
1-methoxy-4-methyl-3-pentanol
Inchi Code
1S/C7H16O2/c1-6(2)7(8)4-5-9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DKPHCKMCUOOYCS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105929
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)