주요 문서
ENA370563421
Enamine
cyclopentyl(3-fluorophenyl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.26
MDL number:
Iupac Name
cyclopentyl(3-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H16FN/c13-11-7-3-6-10(8-11)12(14)9-4-1-2-5-9/h3,6-9,12H,1-2,4-5,14H2
InChI key
SEVSBNYOVVORBB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105855
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105855
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)