주요 문서
ENA370563095
Enamine
[4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.21
MDL number:
Iupac Name
[4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H12F3NO/c1-7-2-3-8(5-14)9(4-7)15-6-10(11,12)13/h2-4H,5-6,14H2,1H3
InChI key
QEMJVHCRJLGVQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105077
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105077
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)