주요 문서
ENA370562972
Enamine
methyl 3-(2,4-dichlorophenoxy)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.09
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(2,4-dichlorophenoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O3/c1-14-10(13)4-5-15-9-3-2-7(11)6-8(9)12/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI key
MKNBYTBUULRHFA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104506
픽토그램
Exclamation markEnvironment
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104506
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)