주요 문서
ENA370562961
Enamine
2-(1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfonamido)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.25
MDL number:
Iupac Name
N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]alanine
Inchi Code
1S/C7H11N3O4S/c1-5(7(11)12)9-15(13,14)6-3-8-10(2)4-6/h3-5,9H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
PDQYCGDANCOGDV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104479
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104479
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)