주요 문서
ENA370562956
Enamine
N-(2,2-difluoroethyl)-2-fluoroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.15
MDL number:
Iupac Name
N-(2,2-difluoroethyl)-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H8F3N/c9-6-3-1-2-4-7(6)12-5-8(10)11/h1-4,8,12H,5H2
InChI key
OIICTGRTVBJUSH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104472
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104472
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)