주요 문서
ENA369383611
Enamine
[(4-chlorophenyl)(pyridin-4-yl)methyl](methyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.71
MDL number:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)-N-methyl4-pyridinylmethanamine
Inchi Code
1S/C13H13ClN2/c1-15-13(11-6-8-16-9-7-11)10-2-4-12(14)5-3-10/h2-9,13,15H,1H3
InChI key
HGDHOPJXVGUTHO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99806
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99806
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)