주요 문서
ENA369383604
Enamine
N,N-dimethyl-2-(piperidin-4-yloxy)acetamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.71
MDL number:
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-(4-piperidinyloxy)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2.ClH/c1-11(2)9(12)7-13-8-3-5-10-6-4-8;/h8,10H,3-7H2,1-2H3;1H
InChI key
KODUVRNWQISPQT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99974
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99974
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)