주요 문서
ENA369383492
Enamine
methyl 4-formyl-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.21
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-formyl-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10O5/c1-15-9-4-3-7(6-13)8-5-10(12(14)16-2)17-11(8)9/h3-6H,1-2H3
InChI key
AVCWNJCJLPKBFH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99225
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99225
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)