주요 문서
ENA369383369
Enamine
3-methyl-1-(propane-2-sulfonyl)piperidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.34
MDL number:
Iupac Name
1-(isopropylsulfonyl)-3-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C9H20N2O2S/c1-7(2)14(12,13)11-5-4-9(10)8(3)6-11/h7-9H,4-6,10H2,1-3H3
InChI key
PMVSOSSJSADVKY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94480
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94480
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)