주요 문서
ENA369383093
Enamine
1-hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
97.12
MDL number:
Iupac Name
1-hydroxycyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H7NO/c6-4-5(7)2-1-3-5/h7H,1-3H2
InChI key
VGOUNPBUASFCKC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102708