주요 문서
ENA369382848
Enamine
4-(3,3,3-trifluoropropyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.18
MDL number:
Iupac Name
4-(3,3,3-trifluoropropyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10F3N/c10-9(11,12)6-5-7-1-3-8(13)4-2-7/h1-4H,5-6,13H2
InChI key
VJUGSERGPJFCPL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103189
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103189
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)