주요 문서
ENA369382638
Enamine
1-{5H,6H,7H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-yl}piperidin-4-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
291.22
MDL number:
Iupac Name
1-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-yl)-4-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N4.2ClH/c13-9-4-6-16(7-5-9)12-10-2-1-3-11(10)14-8-15-12;;/h8-9H,1-7,13H2;2*1H
InChI key
LGYMKQQXBYWFJF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103195
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103195
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)