주요 문서
ENA369382186
Enamine
N-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.28
MDL number:
Iupac Name
N-(3,4-dimethoxybenzyl)-N-(4-pyrimidinyl)amine
Inchi Code
1S/C13H15N3O2/c1-17-11-4-3-10(7-12(11)18-2)8-15-13-5-6-14-9-16-13/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChI key
LDULTEAGAXEHQI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101953
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101953
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)