주요 문서
ENA369381953
Enamine
2,2-dimethylcyclopentan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
113.2
MDL number:
Iupac Name
2,2-dimethylcyclopentanamine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-7(2)5-3-4-6(7)8/h6H,3-5,8H2,1-2H3
InChI key
NODFGJYBXPEUCQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101315
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)