주요 문서
ENA369381778
Enamine
4-[(oxolan-2-yl)methoxy]piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.27
MDL number:
Iupac Name
4-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-2-10(12-7-1)8-13-9-3-5-11-6-4-9/h9-11H,1-8H2
InChI key
TWSGAWBWOWQVNC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100921
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100921
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)