주요 문서
ENA360887576
Enamine
5-chloro-2-(oxolan-3-yloxy)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.66
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2-(tetrahydro-3-furanyloxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H10ClNO2/c12-9-1-2-11(8(5-9)6-13)15-10-3-4-14-7-10/h1-2,5,10H,3-4,7H2
InChI key
YBBMOMLSAPSIDM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99358
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99358
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)