주요 문서
ENA360887398
Enamine
2-methanesulfonyl-1-phenylethan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.73
MDL number:
Iupac Name
2-(methylsulfonyl)-1-phenylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2S.ClH/c1-13(11,12)7-9(10)8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,10H2,1H3;1H
InChI key
WCDKQADHUMHVFB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99009
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99009
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)