주요 문서
ENA360887299
Enamine
1-(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)azepane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.71
MDL number:
Iupac Name
1-(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)azepane
Inchi Code
1S/C10H15ClN4O/c1-16-10-13-8(11)12-9(14-10)15-6-4-2-3-5-7-15/h2-7H2,1H3
InChI key
ZPOUBOWHTULFLS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98730
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98730
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)