주요 문서
ENA360887222
Enamine
2-(4-fluorophenyl)ethene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.22
MDL number:
Iupac Name
(E)-2-(4-fluorophenyl)ethenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO2S/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13(10,11)12/h1-6H,(H2,10,11,12)/b6-5+
InChI key
MGTWJCHMMFWKPV-AATRIKPKSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98461
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98461
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)