주요 문서
ENA360887107
Enamine
3-{[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}azetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.68
MDL number:
Iupac Name
3-[2-(trifluoromethyl)benzyl]azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12F3N.ClH/c12-11(13,14)10-4-2-1-3-9(10)5-8-6-15-7-8;/h1-4,8,15H,5-7H2;1H
InChI key
SABQCVWOPDZJCL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97749
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97749
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)