주요 문서
ENA360887067
Enamine
N-methylpiperazine-1-carboxamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.65
MDL number:
Iupac Name
N-methyl-1-piperazinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3O.ClH/c1-7-6(10)9-4-2-8-3-5-9;/h8H,2-5H2,1H3,(H,7,10);1H
InChI key
LGBOFSPUMGFASV-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97500
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97500
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)