주요 문서
ENA360887044
Enamine
1-benzyl-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-2-5-10(6-3-1)9-12-8-4-7-11-12/h1-8H,9H2
InChI key
AKQAJYLKBCWJBV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24529
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24529
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)