주요 문서
ENA360886969
Enamine
methyl 6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.15
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-9-7(8)4-2-5-6(3-4)10-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
VQWDWFRQNVCVBK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85115
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85115
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)