주요 문서
ENA360886819
Enamine
2,5-dimethylcyclopentan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.66
MDL number:
Iupac Name
2,5-dimethylcyclopentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-5-3-4-6(2)7(5)8;/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3;1H
InChI key
SIQAWYPZIFGYGI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97853
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97853
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)