주요 문서
ENA360886817
Enamine
3,5-dibromo-4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
378.43
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
3,5-dibromo-4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Br2ClO4S/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)15(10,13)14/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
XPOWETFFUGRMST-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97834
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97834
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)