콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
모든 사진(1)
주요 문서
ENA360886689
Enamine
6-chloro-N,N-dimethyl-5-[(methylamino)methyl]pyrimidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.67
MDL number:
Iupac Name
N-{[4-chloro-6-(dimethylamino)-5-pyrimidinyl]methyl}-N-methylamine
Inchi Code
1S/C8H13ClN4/c1-10-4-6-7(9)11-5-12-8(6)13(2)3/h5,10H,4H2,1-3H3
InChI key
RSDXNEBRDGBYHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96245
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96245
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)