주요 문서
ENA360886688
Enamine
(octan-2-yl)hydrazine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.18
MDL number:
Iupac Name
1-(1-methylheptyl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H20N2.2ClH/c1-3-4-5-6-7-8(2)10-9;;/h8,10H,3-7,9H2,1-2H3;2*1H
InChI key
IIMQLRCJHVVMMR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96094
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96094
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)