주요 문서
ENA360886604
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-[3-chloro-2-(morpholin-4-yl)phenyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
338.71
MDL number:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 3-chloro-2-(4-morpholinyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H14ClF3N2O3/c14-9-2-1-3-10(11(9)19-4-6-21-7-5-19)18-12(20)22-8-13(15,16)17/h1-3H,4-8H2,(H,18,20)
InChI key
LYTFMFFLWOPWIJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56733
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56733