주요 문서
ENA358813351
Enamine
2-methylhex-5-yn-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-5-hexyn-3-ol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-4-5-7(8)6(2)3/h1,6-8H,5H2,2-3H3
InChI key
UIOBNJCNIYKHRJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97981
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97981
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)