주요 문서
ENA358813231
Enamine
(3,4,5-trifluorophenyl)hydrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.11
MDL number:
mp
66-67
Iupac Name
1-(3,4,5-trifluorophenyl)hydrazine
Inchi Code
1S/C6H5F3N2/c7-4-1-3(11-10)2-5(8)6(4)9/h1-2,11H,10H2
InChI key
XBHDRYVDGKJDJL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97439
Melting Point
66-67
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97439
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)