주요 문서
ENA358813134
Enamine
2-(1H-pyrazol-1-yl)cyclohexan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.24
MDL number:
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-yl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c10-8-4-1-2-5-9(8)12-7-3-6-11-12/h3,6-9H,1-2,4-5,10H2
InChI key
OEDWWEUVTQJUBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96869
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96869
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)