주요 문서
ENA358812969
Enamine
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.19
MDL number:
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanone
Inchi Code
1S/C11H9F3O/c12-11(13,14)9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(15)6-8/h1-4,8H,5-6H2
InChI key
HPWSYVDXXWRSJM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80318
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80318
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)