주요 문서
ENA346975274
Enamine
1-(oxan-4-yl)propan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.2
MDL number:
Iupac Name
1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1-propanone
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-2-8(9)7-3-5-10-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
JTOHKFHWPJJISH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96411
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96411
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)