주요 문서
ENA346975193
Enamine
4-chloro-6-(dimethylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.61
MDL number:
mp
139-141
Iupac Name
4-chloro-6-(dimethylamino)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O/c1-11(2)7-5(3-12)6(8)9-4-10-7/h3-4H,1-2H3
InChI key
RDLBBVSSNBKZOB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96244
Melting Point
139-141
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96244
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)