주요 문서
ENA346975019
Enamine
1-chloro-4-ethoxyphthalazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.65
MDL number:
mp
84-85
Iupac Name
1-chloro-4-ethoxyphthalazine
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O/c1-2-14-10-8-6-4-3-5-7(8)9(11)12-13-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
KQLFVZGMRLYYBY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95602
Melting Point
84-85
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95602
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)