주요 문서
ENA346975003
Enamine
methyl 2-[(oxan-4-yl)amino]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.21
MDL number:
Iupac Name
methyl (tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)acetate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-11-8(10)6-9-7-2-4-12-5-3-7/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI key
ZEMDIXJWXLCFSQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95534
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95534
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)