주요 문서
ENA346974995
Enamine
3,3-dimethylpentan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
116.2
MDL number:
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-pentanol
Inchi Code
1S/C7H16O/c1-4-7(2,3)5-6-8/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI key
IFDHMBHPLKHMOY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95514
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)